2-Hydroxybenzimidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Benzimidazolinon, 2(1H)-Benzimidazolon, 2-Hydroxy-1H-benzimidazol
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 83.3 EUR
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazol 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 314…316 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00127894
CAS-Nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %