2-Hydroxycarbazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27765.14
H27765.06
H27765.14EA
637
EUR
H27765.14
H27765.06
2-Hydroxycarbazol ≥97%
2-Hydroxycarbazole
Purity: 97%
CAS No.: 86-79-3
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Odour: Odourless
Melting Point: 262-273°
MDL No.: MFCD00004962
Formel:
C₁₂H₉NO Schmelzpunkt: 262…273 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004962 CAS-Nummer: 86-79-3 EINECS: 201-699-7 |