2-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2159-5G
BB-2159-1G
BB-2159-25G
BB-2159-100G
COBBBB-2159-5GEA
0
EUR
COBBBB-2159-5G
COBBBB-2159-1G
COBBBB-2159-25G
COBBBB-2159-100G
2-Hydroxyphenylboronsäure
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₃ |
MDL:
MFCD01074581 CAS-Nummer: 89466-08-0 |