2-Iod-1-methylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iod-1-methyl-1H-imidazol
H51862.MD
H51862.03
H51862.MDEA
53.3
EUR
H51862.MD
H51862.03
2-Iod-1-methylimidazol ≥97%
2-Iodo-1-methylimidazole
Purity: 97%
CAS No.: 37067-95-1
Molecular Formula: C4H5IN2
Formula Weight: 208.00
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD00661606
Formel:
C₄H₅IN₂ Molecular Weight: 208 g/mol Schmelzpunkt: 79…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00661606 CAS-Nummer: 37067-95-1 |