2-Iod-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Iod-1-methyl-1H-imidazol
HI-1048-5G HI-1048-1G
COBBHI-1048-5GEA 534 EUR
COBBHI-1048-5G COBBHI-1048-1G
2-Iod-1-methylimidazol
2-Iodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molecular Weight: 208 g/mol
MDL: MFCD00661606
CAS-Nummer: 37067-95-1