2-Iod-m-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2844-5G HC-2844-25G HC-2844-1G
COBBHC-2844-5GEA 50.9 EUR
COBBHC-2844-5G COBBHC-2844-25G COBBHC-2844-1G
2-Iod-m-toluylsäure
2-Iod-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
MDL: MFCD00079764
CAS-Nummer: 108078-14-4