Methyl-2-iod-3-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Iod-3-nitrobenzoesäuremethylester
BTB10595.250 BTB10595.1
CHMPBTB10595.250EA 0 EUR
CHMPBTB10595.250 MAYBBTB10595.1
Methyl-2-iod-3-nitrobenzoat
Methyl-2-iod-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆INO₄
Molecular Weight: 307,04 g/mol
MDL: MFCD00114906
CAS-Nummer: 93415-79-3