Methyl-2-iod-5-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Iod-5-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4980-1G
CA-4980-5G
COBBCA-4980-1GEA
205
EUR
COBBCA-4980-1G
COBBCA-4980-5G
Methyl-2-iod-5-nitrobenzoat
Methyl-2-iod-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆INO₄ Molecular Weight: 307,04 g/mol |
MDL:
MFCD12172544 CAS-Nummer: 112239-00-6 |