2-Iodimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Iod-1H-imidazol
HI-1047-1G HI-1047-5G
COBBHI-1047-1GEA 157 EUR
COBBHI-1047-1G COBBHI-1047-5G
2-Iodimidazol
2-Iodoimidazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193.97 g/mol
MDL: MFCD00159701
CAS-Nummer: 3034-62-6