2-Iodimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Iod-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641081-1G
641081-5G
SIAL641081-1GEA
107
EUR
SIAL641081-1G
SIAL641081-5G
2-Iodimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Iodoimidazole
Formel:
C₃H₃IN₂ Molecular Weight: 193,97 g/mol |
MDL:
MFCD00159701 CAS-Nummer: 3034-62-6 |