2-Mercaptobenzimidazol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzimidazol-2-thiol

125440010 125440050 125441000 125442500
ACRO125440010EA 112 EUR
ACRO125440010 ACRO125440050 ACRO125441000 ACRO125442500
2-Mercaptobenzimidazol 98%
2-Mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150.2 g/mol
Siedepunkt: 376
Schmelzpunkt: 302…307 °C
Flammpunkt: >250 °C
MDL: MFCD00466107
CAS-Nummer: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.3 % (in NaOH)
Volatile matter ≤0.3 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR