2-Mercaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzimidazol-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M3205-500G
M3205-100G
M3205-5G
SIALM3205-500GEA
82.6
EUR
SIALM3205-500G
SIALM3205-100G
SIALM3205-5G
2-Mercaptobenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzimidazole
Formel:
C₇H₆N₂S Molecular Weight: 150.2 g/mol Siedepunkt: 376 Schmelzpunkt: 154 Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00466107 CAS-Nummer: 583-39-1 EINECS: 209-502-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |