2-Methoxynicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4057-100G CA-4057-5G CA-4057-25G
COBBCA-4057-100GEA 0 EUR
COBBCA-4057-100G COBBCA-4057-5G COBBCA-4057-25G
2-Methoxynicotinsäure
2-Methoxynicotinsäure
Formel: C₇H₇NO₃
MDL: MFCD00085110
CAS-Nummer: 16498-81-0