2-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)boran, 2-Methoxybenzolboronsäure
BB-2324-5G
BB-2324-100G
BB-2324-25G
COBBBB-2324-5GEA
26.2
EUR
COBBBB-2324-5G
COBBBB-2324-100G
COBBBB-2324-25G
2-Methoxyphenylboronsäure
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151,96 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00236047 CAS-Nummer: 5720-06-9 |