2-Methylnicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 2-Methylpyridin-3-carbonsäure
OS-7643-5G
OS-7643-25G
OS-7643-1G
COBBOS-7643-5GEA
63.4
EUR
COBBOS-7643-5G
COBBOS-7643-25G
COBBOS-7643-1G
2-Methylnicotinsäure
2-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol |
MDL:
MFCD00013449 CAS-Nummer: 3222-56-8 |