2-Methyl-4(5)-nitroimidazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Methyl-4-nitroimidazol, 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol
159470500
159472500
ACRO159470500EA
36.9
EUR
ACRO159470500
ACRO159472500
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol 99%
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Formel:
C₄H₅N₃O Molecular Weight: 127.10 g/mol Schmelzpunkt: 252…254 °C |
MDL:
MFCD00005191 CAS-Nummer: 88054-22-2 EINECS: 211-790-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % (On dried substance) |
Sodium dihydrogenphosphate | ≤2.5 % |