Toluol-2-sulfonamid

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Toluol-2-sulfonsäureamid, o-Toluolsulfonsäureamid, 2-Methylbenzolsulfonsäureamid

SB01480.1 SB01480.10 SB01480.50
MAYBSB01480.1EA 0 EUR
MAYBSB01480.1 MAYBSB01480.10 MAYBSB01480.50
Toluol-2-sulfonamid
Toluol-2-sulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,22 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007934
CAS-Nummer: 88-19-7
EINECS: 201-808-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR