2-Tolylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methylbenzolboronsäure, 2-Methylphenylboronsäure, (2-Methylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methylphenyl)boran
BB-2335-5G
BB-2335-25G
BB-2335-100G
COBBBB-2335-5GEA
26.2
EUR
COBBBB-2335-5G
COBBBB-2335-25G
COBBBB-2335-100G
2-Tolylboronsäure
2-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135,96 g/mol Schmelzpunkt: 160…166 °C |
MDL:
MFCD00093526 CAS-Nummer: 16419-60-6 |