2-Naphthylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
BB-2672-100G
BB-2672-5G
BB-2672-25G
COBBBB-2672-100GEA
262
EUR
COBBBB-2672-100G
COBBBB-2672-5G
COBBBB-2672-25G
2-Naphthylboronsäure
2-Naphthylboronsäure
Formel:
C₁₀H₉BO₂ Molecular Weight: 171.99 g/mol |
MDL:
MFCD00236051 CAS-Nummer: 32316-92-0 |