2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
009304-5G 009304-25G
FLUO009304-5GEA 174 EUR
FLUO009304-5G FLUO009304-25G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₄S
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
MDL: MFCD00013456
CAS-Nummer: 837-95-6
UN: 3261
ADR: 8,II