2-Nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Nitrobenzolsulfonsäureamid
BTB04526.250
BTB04526.1
CHMPBTB04526.250EA
0
EUR
CHMPBTB04526.250
MAYBBTB04526.1
2-Nitrobenzolsulfonamid
2-Nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆N₂O₄S Molecular Weight: 202,19 g/mol Schmelzpunkt: 195…196,5 °C |
MDL:
MFCD00009807 CAS-Nummer: 5455-59-4 |