2-Nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Nitrobenzolsulfonsäureamid
011204-50G
011204-25G
FLUO011204-50GEA
0
EUR
FLUO011204-50G
FLUO011204-25G
2-Nitrobenzolsulfonamid
2-Nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆N₂O₄S Molecular Weight: 202,19 g/mol Schmelzpunkt: 195…196,5 °C |
MDL:
MFCD00009807 CAS-Nummer: 5455-59-4 |