Baicalein
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5,6,7-Trihydroxyflavon
70610-100
70610-50
70610-500
70610-1
CAYM70610-100EA
43
EUR
CAYM70610-100
CAYM70610-50
CAYM70610-500
CAYM70610-1
Baicalein
Baicalein
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 270,24 g/mol |
MDL:
MFCD00017459 CAS-Nummer: 491-67-8 |