Baicalein ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5,6,7-Trihydroxyflavon
L14185.MC
L14185.ME
L14185.MCEA
40.4
EUR
L14185.MC
L14185.ME
Baicalein ≥97%
Baicalein
Purity: 97%
CAS No.: 491-67-8
Molecular Formula: C15H10O5
Formula Weight: 270.24
Melting Point: 268-270°
Beilstein Reference: 272683
Merck Reference: 14,942
MDL No.: MFCD00017459
Formel:
C₁₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 270,24 g/mol Schmelzpunkt: 268…270 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017459 CAS-Nummer: 491-67-8 Merck Index: 14,942 |