Baicalein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-on, 5,6,7-Trihydroxyflavon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
465119-100MG 465119-500MG
SIAL465119-100MGEA 47.1 EUR
SIAL465119-100MG SIAL465119-500MG
Baicalein, Sigma-Aldrich®
Baicalein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 270,24 g/mol
MDL: MFCD00017459
CAS-Nummer: 491-67-8