α-Naphthoflavon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on, 7,8-Benzoflavon
128160010 128160050
ACRO128160010EA 27.6 EUR
ACRO128160010 ACRO128160050
α-Naphthoflavon 97%
α-Naphthoflavon
Formel: C₁₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 272,3 g/mol
Siedepunkt: 431 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
MDL: MFCD00004985
CAS-Nummer: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥99.50 %