α-Naphthoflavon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenylbenzo[h]chromen-4-on, 7,8-Benzoflavon
N5757-1G
N5757-5G
SIALN5757-1GEA
44.7
EUR
SIALN5757-1G
SIALN5757-5G
α-Naphthoflavon, Sigma-Aldrich®
α-Naphthoflavon
Formel:
C₁₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 272,3 g/mol Siedepunkt: 431 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 156…157 °C |
MDL:
MFCD00004985 CAS-Nummer: 604-59-1 EINECS: 210-071-1 |