β-Naphthoflavon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-on, 5,6-Benzoflavon
A18543.03 A18543.06
A18543.03EA 31.2 EUR
A18543.03 A18543.06
β-Naphthoflavon ≥98%
β-Naphthoflavon
Purity: 98+% CAS No.: 6051-87-2 Molecular Formula: C19H12O2 Formula Weight: 272.31 Odour: Odourless Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 18991 MDL No.: MFCD00004986
Formel: C₁₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004986
CAS-Nummer: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4