β-Naphthoflavon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-on, 5,6-Benzoflavon
128170010 128170050
ACRO128170010EA 50 EUR
ACRO128170010 ACRO128170050
β-Naphthoflavon 99+%
β-Naphthoflavon
Formel: C₁₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004986
CAS-Nummer: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥99.0 %