β-Naphthoflavon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-on, 5,6-Benzoflavon
N3633-1G N3633-5G
SIALN3633-1GEA 51.2 EUR
SIALN3633-1G SIALN3633-5G
β-Naphthoflavon, Sigma-Aldrich®
β-Naphthoflavon
Formel: C₁₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 272,3 g/mol
Siedepunkt: 461 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…164 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004986
CAS-Nummer: 6051-87-2
EINECS: 227-958-4