2-Pyrrolcarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Pyrrol-2-carboxaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carbaldehyd, Pyrrol-2-carbaldehyd, 1H-Pyrrol-2-carboxaldehyd
OS-7652-5G
OS-7652-25G
OS-7652-100G
COBBOS-7652-5GEA
38.5
EUR
COBBOS-7652-5G
COBBOS-7652-25G
COBBOS-7652-100G
2-Pyrrolcarbaldehyd
2-Pyrrolcarbaldehyd
Formel:
C₅H₅NO Molecular Weight: 95,1 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 43…46 °C |
MDL:
MFCD00005217 CAS-Nummer: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |