2-Thiophenboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
BB-2339-5G BB-2339-25G BB-2339-100G
COBBBB-2339-5GEA 30.7 EUR
COBBBB-2339-5G COBBBB-2339-25G COBBBB-2339-100G
2-Thiophenboronsäure
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 146…147 °C
MDL: MFCD00151850
CAS-Nummer: 6165-68-0