3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4673-25G CA-4673-1G CA-4673-5G
COBBCA-4673-25GEA 0 EUR
COBBCA-4673-25G COBBCA-4673-1G COBBCA-4673-5G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL: MFCD01310792
CAS-Nummer: 42287-90-1