3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6653-5G
HC-6653-1G
COBBHC-6653-5GEA
0
EUR
COBBHC-6653-5G
COBBHC-6653-1G
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD01310793 CAS-Nummer: 1643-30-7 |