3-(4-Chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(4-Chlorphenyl)propansäure
HC-2050-5G
HC-2050-1G
HC-2050-25G
COBBHC-2050-5GEA
71
EUR
COBBHC-2050-5G
COBBHC-2050-1G
COBBHC-2050-25G
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure
3-(4-Chlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,62 g/mol |
MDL:
MFCD00016555 CAS-Nummer: 2019-34-3 |