3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6905-5G
HC-6905-25G
HC-6905-1G
COBBHC-6905-5GEA
0
EUR
COBBHC-6905-5G
COBBHC-6905-25G
COBBHC-6905-1G
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₂ |
MDL:
MFCD00060327 CAS-Nummer: 459-31-4 |