Naphthol AS-D-chloracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthylchloracetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N0758-100MG
N0758-1G
N0758-250MG
N0758-500MG
SIALN0758-100MGEA
82
EUR
SIALN0758-100MG
SIALN0758-1G
SIALN0758-250MG
SIALN0758-500MG
Naphthol AS-D-chloracetat, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-D-chloracetat
Formel:
C₂₀H₁₆ClNO₃ Molecular Weight: 353,8 g/mol |
CAS-Nummer:
35245-26-2 EINECS: 252-463-5 |