3-Acetoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Formylphenylacetat
002484-5G 002484-25G
FLUO002484-5GEA 234 EUR
FLUO002484-5G FLUO002484-25G
3-Acetoxybenzaldehyd
3-Acetoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,16 g/mol
MDL: MFCD00016603
CAS-Nummer: 34231-78-2
EINECS: 251-890-4