3-(Methylsulfanyl)-1-propanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Methylmercapto)-1-propanol
A10403.06 A10403.14 A10403.22
A10403.06EA 49.9 EUR
A10403.06 A10403.14 A10403.22
3-(Methylsulfanyl)-1-propanol ≥98%
3-(Methylthio)-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 505-10-2 Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH Formula Weight: 106.19 Flash Point: 90°(195°F) Refractive Index: 1.4904 Boiling Point: 89-90°/13mm MDL No.: MFCD00036560
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 106,19 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,027
Flammpunkt: 90 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036560
CAS-Nummer: 505-10-2
EINECS: 208-004-6