3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Methylmercapto)-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318396-25G 318396-5G
SIAL318396-25GEA 167 EUR
SIAL318396-25G SIAL318396-5G
3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-propanol
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 106,19 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036560
CAS-Nummer: 505-10-2
EINECS: 208-004-6