3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Methylmercapto)-1-propanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W341509-100G-K W341509-1KG-K W341509-5KG-K
SIALW341509-100G-KEA 115 EUR
SIALW341509-100G-K SIALW341509-1KG-K SIALW341509-5KG-K
3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-propanol
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 106,19 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036560
CAS-Nummer: 505-10-2
EINECS: 208-004-6