3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7503-5G OS-7503-25G OS-7503-100G
COBBOS-7503-5GEA 49.3 EUR
COBBOS-7503-5G COBBOS-7503-25G COBBOS-7503-100G
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 91…92 °C
MDL: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9
EINECS: 213-802-2