α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzoesäure
OS-7464-25G OS-7464-100G
COBBOS-7464-25GEA 38.5 EUR
COBBOS-7464-25G COBBOS-7464-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106 °C
Dichte: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002519
CAS-Nummer: 454-92-2
EINECS: 207-230-2