3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
406228-1G 406228-5G
SIAL406228-1GEA 26 EUR
SIAL406228-1G SIAL406228-5G
3-(Trifluormethyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₃F₃N₂
Molecular Weight: 136,08 g/mol
MDL: MFCD00115018
CAS-Nummer: 20154-03-4