3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)thiobenzoesäureamid
H26311.MD H26311.03
H26311.MDEA 24.8 EUR
H26311.MD H26311.03
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 53515-17-6 Molecular Formula: C8H6F3NS Formula Weight: 205.20 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01567258
Formel: C₈H₆F₃NS
Molecular Weight: 151,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01567258
CAS-Nummer: 53515-17-6
EINECS: None
UN: 2811
ADR: 6.1,III