3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3,4,5-Trifluorphenyl)metaborsäure, 3,4,5-Trifluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(3,4,5-trifluorphenyl)boran
BB-2031-100G
BB-2031-5G
BB-2031-25G
COBBBB-2031-100GEA
262
EUR
COBBBB-2031-100G
COBBBB-2031-5G
COBBBB-2031-25G
3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
3,4,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ Molecular Weight: 175,9 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093069 CAS-Nummer: 143418-49-9 UN: 3077 ADR: 9,III |