3,4,5-Trihydroxybenzamid 98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
566039-25G 566039-5G
566039-25GEA 460 EUR
566039-25G 566039-5G
3,4,5-Trihydroxybenzamid 98%, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzamid
Formel: C₇H₇NO₄
Siedepunkt: 403 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 224,..229 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00014800
CAS-Nummer: 618-73-5
EINECS: 210-561-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e480e4f2946ccbacbbb70e729a6fe84f06342709&vid=adb3e6951278ea1e3c2a99eb841dd95fd98d6f71&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Beige and Faint Brown to Brown
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.5 - 51.0 %
Nitrogen 8.0 - 8.5 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %