3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
BB-8323-1G BB-8323-5G
COBBBB-8323-1GEA 38.5 EUR
COBBBB-8323-1G COBBBB-8323-5G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure
3,4,5-Trimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₅
Molecular Weight: 212,01 g/mol
MDL: MFCD01075676
CAS-Nummer: 182163-96-8