Methyl-3,4-diaminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Diaminobenzoesäuremethylester
A14656.06
A14656.14
A14656.06EA
64
EUR
A14656.06
A14656.14
Methyl-3,4-diaminobenzoat 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 36692-49-6
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 2091675
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017098 CAS-Nummer: 36692-49-6 |