Methyl-3,4-diaminobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,4-Diaminobenzoesäuremethylester
RDP00052DA
RDP00052EA
RDP00052.50
MAYBRDP00052DAEA
0
EUR
MAYBRDP00052DA
MAYBRDP00052EA
MAYBRDP00052.50
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Methyl-3,4-diaminobenzoat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 319 Schmelzpunkt: 108…110 °C |
MDL:
MFCD00017098 CAS-Nummer: 36692-49-6 |